Anti-CASP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB18845EA 419 EUR InStock
ABNOPAB18845
Anti-CASP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CASP1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:40000-1:80000; Immunohistochemistry: 1:50-1:200; Immunofluorescence: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: CASP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité