Anti-Os09g0482100 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9953EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9953
Anti-Os09g0482100 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant Os09g0482100.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:10000
Type: Primary
Antigen: Os09g0482100
Clonality: Monoclonal
Clone: 31
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Rice
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité