Anti-DPF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB18794EA 419 EUR InStock
ABNOPAB18794
Anti-DPF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DPF1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-1:10000; Western Blot: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: DPF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité