Anti-ERP29 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 39]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9894EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9894
Anti-ERP29 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 39]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant ERP29.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: ERP29
Clonality: Monoclonal
Clone: 39
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité