Anti-SLC27A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB17757EA 419 EUR InStock
ABNOPAB17757
Anti-SLC27A4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SLC27A4.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:500-1:1000; ELISA: 1:40000
Type: Primary
Antigen: SLC27A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité