Anti-NKX2-6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB17751EA 419 EUR InStock
ABNOPAB17751
Anti-NKX2-6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NKX2-6.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:1000; ELISA: 1:40000
Type: Primary
Antigen: NKX2-6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité