Anti-TBC1D1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB5937EA 399 EUR InStock
ABNOPAB5937
Anti-TBC1D1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Tbc1d1.
Type: Primary
Antigen: TBC1D1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité