Anti-ITGA5 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 5H10-27 (MFR5)]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9872EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9872
Anti-ITGA5 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 5H10-27 (MFR5)]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against Itga5.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: <1 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: ITGA5
Clonality: Monoclonal
Clone: 5H10-27 (MFR5)
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité