Anti-KIR2DL4 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: mAb 33]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9848EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9848
Anti-KIR2DL4 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: mAb 33]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against KIR2DL4.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 ?l reagent/100 ?l of whole blood or 10^6 cells
Type: Primary
Antigen: KIR2DL4
Clonality: Monoclonal
Clone: mAb 33
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité