Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Mouse Monoclonal Antibody [clone: EM-07] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9827EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9827
Anti-IgG Mouse Monoclonal Antibody [clone: EM-07] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against IgG (Fc).

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 2-5 ?g/ml

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone: EM-07
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope: F(c)
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité