Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3E Hamster Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 145-2C11]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9826EA 419 EUR InStock
ABNOMAB9826
Anti-CD3E Hamster Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 145-2C11]
Anticorps
Hamster monoclonal antibody raised against Cd3e.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 2 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: 145-2C11
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité