Anti-VCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: STA]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9798EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9798
Anti-VCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: STA]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native VCAM1.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 ?l reagent/100 ?l of whole blood or 10^6 cells
Type: Primary
Antigen: VCAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: STA
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité