Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: GF28R]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9749EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9749
Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: GF28R]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of GFP tag.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000-1:3000; Immunohistochemistry: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Monoclonal
Clone: GF28R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Jellyfishes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité