Anti-CLASP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT68]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB9738EA 399 EUR InStock
ABNOMAB9738
Anti-CLASP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT68]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against partial recombinant Clasp2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CLASP2
Clonality: Monoclonal
Clone: KT68
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité