Anti-PLIN3 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB15147EA 772 EUR InStock
ABNOPAB15147
Anti-PLIN3 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Plin3.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000-1:5000
Type:
Antigen: PLIN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 549
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité