Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPECC1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)

Fournisseur: Abnova
ABNOPAB14981EA 772 EUR InStock
ABNOPAB14981
Anti-SPECC1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CYTSB.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:2000

Type:
Antigen: SPECC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 549
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité