Anti-Monocyte/Granulocyte Mouse Monoclonal Antibody [clone: 74-22-15]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6219EA 643 EUR InStock
ABNOMAB6219
Anti-Monocyte/Granulocyte Mouse Monoclonal Antibody [clone: 74-22-15]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Monocyte/Granulocyte.
Type: Primary
Antigen: Monocyte/Granulocyte
Clonality: Monoclonal
Clone: 74-22-15
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité