Anti-BGLAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: OC4-30]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8376EA 772 EUR InStock
ABNOMAB8376
Anti-BGLAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: OC4-30]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against BGLAP.
Recommended Dilutions: Sandwich ELISA: 1-10 ?g/ml; Western Blot: 1-10 ?g/ml; Immunohistochemistry (Frozen sections): 1-10 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: BGLAP
Clonality: Monoclonal
Clone: OC4-30
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité