Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEFH Mouse Monoclonal Antibody [clone: NE14]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6598EA 1030 EUR InStock
ABNOMAB6598
Anti-NEFH Mouse Monoclonal Antibody [clone: NE14]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native NEFH.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 1:100-1:200; Immunofluorescence: 1:80; Western Blot: 1:400

Type: Primary
Antigen: NEFH
Clonality: Monoclonal
Clone: NE14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Guinea Pig, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité