Anti-CML Monoclonal Antibody (Peroxidase) [clone: CMS-10]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6591EA 1160 EUR InStock
ABNOMAB6591
Anti-CML Monoclonal Antibody (Peroxidase) [clone: CMS-10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant CML.
Recommended Dilutions: ELISA: 0.1-1 ?g/ml; Immunohistochemistry: 5-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CML
Clonality: Monoclonal
Clone: CMS-10
Conjugation: Peroxidase
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité