Anti-SLC7A11 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 649)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB14938EA 772 EUR InStock
ABNOPAB14938
Anti-SLC7A11 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 649)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Slc7a11.
Type:
Antigen: SLC7A11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 649
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité