Anti-SLC7A11 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB14931EA 904 EUR InStock
ABNOPAB14931
Anti-SLC7A11 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SLC7A11.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type:
Antigen: SLC7A11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité