Anti-H3K79me3 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB14122EA 643 EUR InStock
ABNOPAB14122
Anti-H3K79me3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of H3K79me3.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:500-1:1000; Dot Blot: 1:50000; Western Blot: 1:500 ChIP: 5 ?g/ChIP)
Type: Primary
Antigen: H3K79me3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité