Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-M13 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: R7129.7]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5439EA 1810 EUR InStock
ABNOMAB5439
Anti-M13 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: R7129.7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against M13/fd/F1 Filamentous Phages, g8p.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000-1:10000

Type: Primary
Antigen: M13
Clonality: Monoclonal
Clone: R7129.7
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: E. coli, Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité