Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: N27F3-4]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6130EA 643 EUR InStock
ABNOMAB6130
Anti-HSPA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: N27F3-4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant HSPA4/HSPA8.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunohistochemistry: 1-10 ?g/ml; Immunoprecipitation: 1-10 ?g/ml; Flow Cytometry: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: HSPA4
Clonality: Monoclonal
Clone: N27F3-4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Chicken, Dog, Fish, Frog, Drosophila, Guinea Pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Nematoda, Pig, Plant, Rabbit, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité