Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H3 Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
ABNOPAB14096EA 643 EUR InStock
ABNOPAB14096
Anti-H3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of H3.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:100-1:1000; Dot Blot: 1:1000; Western Blot: 1:250 ChIP: 1-5 ?l/ChIP)

Type: Primary
Antigen: H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité