Anti-KMT2D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB14066EA 399 EUR InStock
ABNOPAB14066
Anti-KMT2D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Mll2.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:200-1:2000; Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: KMT2D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité