Anti-MBD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB14065EA 399 EUR InStock
ABNOPAB14065
Anti-MBD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Mbd2.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-1:4000; Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: MBD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité