Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Texas Red® ) [clone: 53-6.7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6108EA 518 EUR InStock
ABNOMAB6108
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Texas Red® ) [clone: 53-6.7]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against native Cd8a.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.2 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: 53-6.7
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Texas Red®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité