Anti-Rabies virus Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8251EA 518 EUR InStock
ABNOMAB8251
Anti-Rabies virus Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against rabies virus.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Rabies virus
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité