Anti-DNMT3B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB14046EA 399 EUR InStock
ABNOPAB14046
Anti-DNMT3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Dnmt3b.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:100-1:500; Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: DNMT3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité