Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP90AA1/HSP90AB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MBH90AB]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6457EA 399 EUR InStock
ABNOMAB6457
Anti-HSP90AA1/HSP90AB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MBH90AB]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of HSP90AA1 and HSP90AB1.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: HSP90AA1/HSP90AB1
Clonality: Monoclonal
Clone: MBH90AB
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité