Anti-HLAA Mouse Monoclonal Antibody [clone: W6/32]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6449EA 399 EUR InStock
ABNOMAB6449
Anti-HLAA Mouse Monoclonal Antibody [clone: W6/32]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native HLA-A.
Type: Primary
Antigen: HLAA
Clonality: Monoclonal
Clone: W6/32
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Cat, Human, Non-Human Primates
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité