Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: F10-89-4]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6066EA 399 EUR InStock
ABNOMAB6066
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: F10-89-4]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native PTPRC.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 ?l/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: F10-89-4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité