Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 28]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6048EA 399 EUR InStock
ABNOMAB6048
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 28]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native FUT4.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 ?l/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: FUT4
Clonality: Monoclonal
Clone: 28
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité