Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 3.9]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB6037EA 399 EUR InStock
ABNOMAB6037
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 3.9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native ITGAX.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 20 ?l/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: ITGAX
Clonality: Monoclonal
Clone: 3.9
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité