Anti-NELFB Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8174EA 518 EUR InStock
ABNOMAB8174
Anti-NELFB Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant COBRA1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: NELFB
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité