Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LGR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G8.B3.G5.C3]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB8166EA 904 EUR InStock
ABNOMAB8166
Anti-LGR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6G8.B3.G5.C3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of LGR4 .

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000-1:100000; Western Blot: 1:500-1:3000; Immunohistochemistry: 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: LGR4
Clonality: Monoclonal
Clone: 6G8.B3.G5.C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Chimpanzee, Human, Macaque

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité