Anti-Enterococcus species Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB13944EA 1160 EUR InStock
ABNOPAB13944
Anti-Enterococcus species Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against Enterococcus species.
Type: Primary
Antigen: Enterococcus species
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bacteria
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité