Anti-THY1 Rat Monoclonal Antibody (Spectral Red®) [clone: 30-H12]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5959EA 419 EUR InStock
ABNOMAB5959
Anti-THY1 Rat Monoclonal Antibody (Spectral Red®) [clone: 30-H12]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against native Thy1.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.2 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: THY1
Clonality: Monoclonal
Clone: 30-H12
Conjugation: Spectral Red®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité