Anti-PARP4 Monoclonal Antibody [clone: P193-10]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5188EA 643 EUR InStock
ABNOMAB5188
Anti-PARP4 Monoclonal Antibody [clone: P193-10]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant PARP4.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Frozen sections): 1:10-1:20
Type: Primary
Antigen: PARP4
Clonality: Monoclonal
Clone: P193-10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité