Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD40 Rat Monoclonal Antibody (Spectral Red®) [clone: 1C10]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5935EA 518 EUR InStock
ABNOMAB5935
Anti-CD40 Rat Monoclonal Antibody (Spectral Red®) [clone: 1C10]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against partial Cd40.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.5 ?g/10^6 cells

Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C10
Conjugation: Spectral Red®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité