Anti-TNFRSF10D Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: TRAIL-R4-01]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5140EA 518 EUR InStock
ABNOMAB5140
Anti-TNFRSF10D Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: TRAIL-R4-01]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant TNFRSF10D.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 3 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10D
Clonality: Monoclonal
Clone: TRAIL-R4-01
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité