Anti-CK4, C5, C6, C8, C10, C13, and C18. Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: C-11]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5131EA 399 EUR InStock
ABNOMAB5131
Anti-CK4, C5, C6, C8, C10, C13, and C18. Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: C-11]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native cytokeratin.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CK4, C5, C6, C8, C10, C13, and C18.
Clonality: Monoclonal
Clone: C-11
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mammals
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité