Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 53-6.7]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5130EA 419 EUR InStock
ABNOMAB5130
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 53-6.7]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against native Cd8a.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 3 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: 53-6.7
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité