Anti-FAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Fat-1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB7207EA 772 EUR InStock
ABNOMAB7207
Anti-FAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Fat-1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against FAT1.
Type: Primary
Antigen: FAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: Fat-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Drosophila
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité