Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Fn-3]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB7201EA 772 EUR InStock
ABNOMAB7201
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Fn-3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant FN1.
Type: Primary
Antigen: FN1
Clonality: Monoclonal
Clone: Fn-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité