Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2L1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7B2.5]

Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5860EA 643 EUR InStock
ABNOMAB5860
Anti-BCL2L1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7B2.5]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant BCL2L1.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 3 ?g/10^6 cells

Type: Primary
Antigen: BCL2L1
Clonality: Monoclonal
Clone: 7B2.5
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité