Anti-VSIG1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: CT1]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB5858EA 399 EUR InStock
ABNOMAB5858
Anti-VSIG1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: CT1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native VSIG1.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.2 ?g/10^6 cells
Type: Primary
Antigen: VSIG1
Clonality: PE (Phycoerythrin)
Clone: Monoclonal
Conjugation: CT1
Epitope:
Host: IgG1 kappa
Isotype: Mouse
Reactivity: Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité