Anti-GSE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB22710EA 518 EUR InStock
ABNOPAB22710
Anti-GSE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant KIAA0182.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:200-1:500
Type: Primary
Antigen: GSE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité